Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Ventricle Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia)
Code produit 18273604 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18273604 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18273604 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82059314
The Human Heart Ventricle Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Heart
Quantité 1 mg
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Total Protein - Arrhythmia, infarct: Heart Ventricle, left
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Arrhythmia
Réactivité croisée Human
Espèces hôtes Human
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Human Heart Ventricle Whole Tissue Lysate (Adult Arrhythmia)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche