Learn More
R&D Systems™ Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Total Protein - Arrhythmia, infarct: Heart |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Arrhythmia |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Concentration | 5 mg/mL |
| Type de produit | Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Arrhythmia) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche