Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Diabetes)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Diabetes) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Tissue | Heart |
| Quantité | 1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Heart |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Diabetes |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Concentration | 5 mg/mL |
| Show More |
Usage exclusivement réservé à la recherche