Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension)
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
The Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension) is derived from human.
Spécification
Spécification
| Tissue | Heart |
| Quantité | 1 mg |
| Tampon de stockage | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Spécificité du test | Total Protein - hypertension: Artery |
| Fraction cellulaire | Whole |
| État des tissus | Hypertension |
| Réactivité croisée | Human |
| Espèces hôtes | Human |
| Type de produit | Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Hypertension) |
| Contenu et stockage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche