missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human HEATR6 (aa 1052-1175) Control Fragment Recombinant Protein

Code produit. 30208784
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30208784

Marque: Invitrogen™ RP93170

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (73%), Rat (73%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-56559 (PA5-56559. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

Amplification-dependent oncogene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q6AI08
Concentration ≥5.0 mg/mL
À utiliser avec (application) Blocking Assay, Control
Formule 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Identification génétique (Entrez) 63897
Nom Human HEATR6 (aa 1052-1175) Control Fragment
Quantité 100 μl
État réglementaire RUO
Alias de gène 2700008B19Rik; 2700008B19Rik-like protein; ABC1; amplified in breast cancer 1; amplified in breast cancer protein 1; BB135312; BB249351; HEAT repeat containing 6; HEAT repeat-containing protein 6; HEATR6; RGD1566204
Nom usuel HEATR6
Symbole de gène(s) HEATR6
Conjugué Unconjugated
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine His-ABP-tag
Séquence KSEDTIDFLEFKYCVSLRTQICQALIHLLSLASASDLPCMKETLELSGNMVQSYILQFLKSGAEGDDTGAPHSPQERDQMVRMALKHMGSIQAPTGDTARRAIMGFLEEILAVCFDSSGSQGAL
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Système d’expression E. coli
Forme Liquid
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis