Learn More
Invitrogen™ Human IFN alpha/beta R2 ELISA Kit
Description
Human IFN alpha/beta R2 quantitates human IFN alpha/beta R2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IFN alpha/beta R2.
Les interférons de type I, IFN-alpha et IFN-bêta, sont un groupe de protéines liées de manières structurelle et fonctionnelle, qui sont induites par des virus ou un ARN double brin et sont définies par leur capacité à conférer un état antiviral dans les cellules. L’IFN-alpha et l’IFN-bêta semblent entrer en concurrence pour se lier à un récepteur commun de surface cellulaire, tandis que l’IFN immunitaire (IFN-gamma) se lie à un récepteur distinct. Ce récepteur distinct, l’IFN-alphaR, ne réagit que faiblement aux interférons de type I, contrairement à l’IFN-alpha/bêtaR, qui se lie et réagit efficacement à l’IFN-bêta et à plusieurs sous-types de l’IFN-alpha. L’IFN-alpha/bêtaR est exprimé sous forme de deux transcrits par épissage alternatif, désignés IFN-alpha/bêtaRalpha (IFN-alpha/bêtaR1) et IFN-alpha/bêtaRbêta (IFN-alpha/bêtaR2), qui sont tous deux impliqués dans la transduction du signal et la liaison du ligand.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Ai747302 ; récepteur alpha/beta de l’interféron humain ; IFN alpha/betaRbeta ; IFN R2 ; IFNABR ; IFNalpha/beta R2 ; récepteur IFN-alpha/beta 2 ; IFNalpha/betaR2 ; IFN-alpha/betaR2 ; IFN-alpha/betaRbeta ; IFNalpha/beta-Rbeta ; IFN-alpha-REC ; IFNAR2 ; Ifnar-2 ; IFNARB ; IFN-R ; IFNR2 ; IFN-R-2 ; IMD45 ; récepteur 2 de l’interféron (alpha et beta) ; récepteur 2 de l’interféron (alpha, beta et oméga) ; sous-unité 2 des récepteurs de l’interféron alpha et beta ; protéine de liaison de l’interféron alpha ; récepteur 2 de l’interféron alpha/beta ; récepteur 2 c de l’interféron ; récepteur 2 de l’interféron-alpha/beta ; chaîne beta des récepteurs de l’interféron-alpha/beta ; récepteur 2 A de l’interféron alpha/beta type I ; récepteur 2 de l’interféron type I |
| Plage de dosage | 0,16 à 40 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 0,16 ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P48551 |
| Symbole de gène(s) | IFNAR2 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |