Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour interféron alpha humain (culture cellulaire)
Code produit. p-4531687
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10531594
Marque: Invitrogen™ 411101
Kit ELISA sandwich
Dosez les niveaux d’IFN-a (interféron alpha humain) dans le sérum humain, le plasma et les milieux de culture tissulaire grâce à ces kits ELISA IFN alpha Thermo Scientific™ (pour échantillons de sérum).
L’IFN alpha (Interferon alpha) est un interféron de type I appartenant à une famille de protéines structurellement apparentées et spécifiques à l’espèce, exclusives aux vertébrés. L’interaction de l’IFN alpha avec sa composante récepteur entraîne l’activation d’un certain nombre de voies de signalisation qui sont principalement impliquées dans la réponse immunitaire innée contre l’infection virale. Chez l’homme, le gène de l’IFN alpha se trouve sur le chromosome 9. Les interférons de type I se composent de 14 isoformes alpha différentes (sous-types avec des spécificités légèrement différentes) et d’isoformes bêta, oméga, epsilon et kappa uniques. On trouve des molécules homologues chez de nombreuses espèces, y compris les rats et les souris (et la plupart des mammifères), et on les a identifiées chez les oiseaux, les reptiles et les poissons. L’IFN alpha est produit principalement par des cellules dendritiques plasmacytoïdes, c’est un composant puissant de la réponse immunitaire innée antivirale qui module l’immunité adaptative. Les maladies associées au dysfonctionnement de l’IFN alpha comprennent l’hépatite C et l’hépatite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 12,5-1000 pg/ml
Description Kit ELISA IFN alpha humain (échantillons de sérum)
Conjugué HRP
Format du kit d’immunoessai ELISA colorimétrique (substrat de TMB) dans des plaques à 96 puits claires
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Surnageant, Serum, Supernatant
Spécificité Aucune réaction croisée significative avec l’IFN-ß, l’IFN-g ou l’IFN-w humain ; l’IFN-a, l’IFN-ß ou l’IFN-g de souris ou de rat ; l’IFN-t bovin
Suffisant pour 96 puits de microplaques
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3439, 3440
Symbole de gène(s) IFNA1,IFNA2
Coefficient de variation inter-dosage < 8 %
Coefficient de variation intra-dosage < 8 %
Contenus des kits Concentrat de solution de lavage, 50 ml, Diluant d’échantillon, 30 ml, Concentrat d’anticorps, 1 flacon, Diluant de concentrat, 15 ml, Tampon de dilution, 30 ml, Concentrat conjugué HRP, 1 flacon, Standard IFN alpha humain 10,000 pg/ml, 1 flacon, Plaque à 96 puits préenduite, 1 pce, Solution d‘arrêt, 15 ml, Solution de substrat de TMB, 15 ml
Marqueur ou colorant HRP
Mesure Absorbance à 450 nm
Précision CV intradosage ≤ 8 % ; CV interdosage ≤ 8 %
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 15 min.