Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IFN gamma humain, haute sensibilité
Code produit. 15551767
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 15551767
Marque: Invitrogen™ BMS228HS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque recouverte d’anticorps monoclonal contre l’IFN gamma humain
  • Anticorps monoclonal contre l’IFN gamma humain conjugué à la biotine
  • Streptavidine HRP
  • Solution standard d’IFN gamma humain lyophilisé, 200 ng/ml après reconstitution
  • Diluant d’échantillon
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
  • Concentré de diluant d’amplification (2x)
  • Réactif d’amplification I
  • Réactif d’amplification II
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat
  • Solution d’arrêt (Acide phosphoreux 1M)
  • Films adhésifs
Kit ELISA en sandwich avec sensibilité élevée
Le test ELISA pour interféron gamma à haute sensibilité humaine (HS IFN-γ humain) quantifie le HS IFN-γ humain dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’HS IFNγ humain naturel et recombinant. Principe de la méthode : le test ELISA sandwich en phase solide du HS IFNγ humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Une étape spéciale de réactif d’amplification est ajoutée pour obtenir une sensibilité élevée. Après les étapes d’incubation et de lavage pour éliminer la microplaque des substances non liées, une solution de substrat réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’IFN gamma (Interferon gamma, interféron de type II) est un facteur d’activation macrophage et un interféron immunitaire produit principalement par les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles en réponse aux antigènes, mitogènes, entérotoxines B du staphylococcus, phytohémaglutanine et autres cytokines. L’IFN gamma est une protéine dimère composée de deux sous-unités de 146 acides aminés. L’IFN gamma est une glycoprotéine qui existe, fonctionnellement, en tant qu’homodimère d’environ 45 kDa. Sur SDS-PAGE, l’IFN gamma apparaît comme une combinaison de 25, 20 et 15,5 bandes kDa mineures suite à une glycosylation différentielle. L’activité biologique de l’homodimère de l’IFN gamma est très spécifique aux espèces. L’IFN gamma humain ne montre pas de réactivité croisée avec la souris. La fonction de l’IFN gamma comprend les éléments suivants : activité antivirale, activité antiproliférative tumorale, induction des MHC de classe I et II, activation des macrophages et augmentation de la sécrétion d’immunoglobulines par les lymphocytes B. L’IFN gamma est impliqué dans la régulation des cytokines et agit également en synergie avec d’autres cytokines. L’activation de l’IFN gamma se fait par la liaison des récepteurs I et II d’IFN gamma et par l’activation de la voie JAK-STAT. L’IFN gamma ne montre aucune homologie avec l’IFN alpha ou l’IFN bêta, mais l’IFN gamma humain montre environ 40 % d’homologie de séquence avec l’IFN gamma de souris. L’IFN gamma est surrégulé par l’IL2, la FGF basique, l’EGF et sous-régulé par la vitamine D3 ou le DMN. Les mutations du gène de l’IFN gamma sont associées à l’anémie aplasique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01579
Plage de dosage 0,16-10,0 pg/ml
Sensibilité du dosage 0,06 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3458
Symbole de gène(s) IFG, IFI
Coefficient de variation inter-dosage 7.1%
Coefficient de variation intra-dosage 6.8%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Concentré de diluant dʼamplification, Réactif d’amplification I, Réactif d’amplification II, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Interféron immunitaire, IFG
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche