Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IFN-gamma R1 humain
Description
Human IFN-gamma R1 quantitates human IFN-gamma R1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IFN-gamma R1.
Ce gène (IFNGR1) code la chaîne de liaison aux ligands (alpha) du récepteur d’interféron gamma. Le récepteur d’interféron-gamma chez l’homme est un hétérodimère de l’IFNGR1 et de l’IFNGR2. La présence d’une variation génétique de l’IFNGR1 est associée une prédisposition aux infections par Helicobacter pylori. En outre, la présence d’anomalies de l’IFNGR1 est à l’origine du syndrome de prédisposition mendélienne aux infections mycobactériennes, également connue sous le nom de mycobactériose atypique disséminée familiale.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Protéine antivirale, type 2 ; AVP, type 2 ; CD119 ; antigène CD119 ; CDw119 ; Ifgr ; récepteur IFN-gamma 1 ; IFN-gammaR ; IFN-gamma-R1 ; IFN-gamma-R-alpha ; ifngr ; ifngr1 ; IMD27A ; IMD27B ; récepteur de l’interféron immunitaire 1 ; récepteur INF-g ; récepteur de l’interféron gamma 1 ; chaîne alpha du récepteur de l’interféron gamma 1 ; récepteur de l’interféron-gamma 1 ; chaîne alpha du récepteur de l’interféron-gamma ; Nktar |
| Plage de dosage | 24 à 6 000 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 24 pg/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P15260 |
| Symbole de gène(s) | IFNGR1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |