Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Platinum pour IgE humain eBioscience™
Code produit. 15501647
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Code produit. 15501647
Marque: Invitrogen™ BMS2097
Includes
Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre l’IgE humaine
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA de l’immunoglobuline E humaine (Hu IgE) permet de quantifier l’IgE humaine dans le sérum ou le plasma humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IgE humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide de l’IgE humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariés.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
IgE est l’une des cinq classes d’immunoglobulines présentes chez les mammifères. Les monomères sont composés de deux chaînes lourdes (epsilon), avec quatre domaines constants de type 4 lg, et deux chaînes légères. L’IgE joue un rôle essentiel dans l’hypersensibilité de type I (réactions allergiques telles que le rhume des foins, l’asthme, l’urticaire, le choc anaphylactique) en se liant aux récepteurs Fc sur les basophiles et les mastocytes. La réticulation des IgE liées aux récepteurs Fc induit une dégradation des mastocytes et des basophiles qui favorisent les manifestations allergiques. L’IgE est également importante fonctionnellement pour l’immunité contre les parasites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 7,8-500 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,5 ng
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Serum
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3497
Coefficient de variation inter-dosage 5.2%
Coefficient de variation intra-dosage 6.6
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, isotypiques, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Immunoglobuline E
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 1 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche