Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IGF-1 humain
Code produit. p-7219441
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17185009
Marque: Invitrogen™ EH250RBX5
ELISA
Human IGF-1 quantitates human IGF-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IGF-1.
L’IGF1 (facteur de croissance similaire à l’insuline-1) est structurellement et fonctionnellement lié à l’insuline, mais a une activité de promotion de croissance beaucoup plus élevée. Diverses réponses cellulaires sont induites par l’IGF1, notamment la prolifération cellulaire, la différenciation, la migration et la survie. De plus, l’IGF1 est un facteur de croissance polypeptidique qui stimule la prolifération d’un large éventail de types de cellules dans les tissus musculaires, osseux et cartilagiques. L’IGF1 stimule le transport du glucose dans les cellules ostéoblastic (PyMS) dérivées des os de rat et est efficace à des concentrations beaucoup plus faibles que l’insuline, non seulement en ce qui concerne la synthèse du glycogène et de l’ADN, mais aussi en ce qui concerne l’amélioration de l’absorption du glucose. En circulation, les IGF sont principalement liés aux protéines de liaison (IGFBP) qui prolongent la demi-vie des IGF et jouent un rôle dans leur distribution aux tissus cibles. L’IGF-I est connu comme l’un des activateurs les plus puissants de la voie de signalisation AKT, connue comme étant un stimulateur de prolifération et un inhibiteur de la mort cellulaire programmée. De plus, l’IGF-I humain mature est à 100 % homologue avec les protéines bovine et porcine. De faibles niveaux d’IGF1 ont été associés à la maladie d’Alzheimer. L’IGF1 est traité à partir d’un précurseur lié par un récepteur spécifique et sécrété. Les défauts du gène IGF1 sont une cause de carence en facteur de croissance similaire à l’insuline-1 et plusieurs variantes de transcription codant différentes isoformes ont été trouvées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion C730016P05Rik ; préproprotéine de facteur de croissance I semblable à l’insuline de classe 1 ; préproprotéine de facteur de croissance I similaire à l’insuline de classe 2 ; H-IGF-1 ; IBP1 ; IGF ; IGF1 ; IGF-1 ; IGF1A ; IGFI ; Igf-I ; IGFIa ; IGF-IA ; IGF-IB ; facteur de croissance de l’insuline-1 ; facteur de croissance similaire à l’insuline ; facteur de croissance similaire à l’insuline 1 ; facteur de croissance similaire à l’insuline 1 (somatomédine C) ; facteur de croissance similaire à l’insuline I ; facteur de croissance similaire à l’insuline I (somatomédine C) ; facteur de croissance similaire à l’insuline IB ; facteur de croissance mécano ; MGF ; M-IGF-1 ; OTTHUMP0084 ; IGF0084 ; IGF-1 Prépro-IGF-I ; facteur de croissance de type prépro-insuline I ; R-IGF-1 ; somatomédine ; somatomédine C ; somatomédine-C.
Plage de dosage 0,1 à 30 ng/mL
Sensibilité du dosage 0,1 ng/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P05019
Symbole de gène(s) IGF1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible IGF1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min