Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA total IgG platine pour humain eBioscience™
Code produit. p-7092020
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Code produit. 15581617
Marque: Invitrogen™ BMS2091
Includes
Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre l’IgG totale humaine
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA d’immunoglobuline G totale humaine (IgG humaine) permet de quantifier l’IgG humaine dans le sérum ou le plasma humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement les IgG humaines naturelles et recombinantes.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IgG humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’isotype d’un anticorps primaire et l’application dans laquelle il est utilisé peuvent entraîner une coloration de fond. Le bruit de fond des anticorps primaires peut être causé par la liaison aux récepteurs Fc sur les cellules cibles ; par des interactions non spécifiques avec les protéines cellulaires, les glucides et les lipides ; ou par autofluorescence cellulaire. Les anticorps de contrôle d’isotype peuvent agir comme des contrôles négatifs pour aider à différencier le signal de fond non spécifique du signal d’anticorps spécifique, car ils n’ont aucune spécificité pertinente pour un antigène cible. Bien que les contrôles d’isotypes soient les plus couramment utilisés dans la cytométrie en flux, ils sont utiles dans d’autres applications telles que l’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), l’immunohistochimie et les déplacements de gel. Les contrôles d’isotypes doivent correspondre à l’espèce et à l’isotype de l’anticorps primaire afin que le niveau de coloration spécifique par l’anticorps primaire puisse être déterminé avec précision. En cas d’utilisation d’anticorps primaires marqués directement, le contrôle d’isotype fonctionne mieux s’il est conjugué avec le même marquage que l’anticorps de test.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 1,6-100 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,24 ng
Conjugué HRP
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Serum
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Coefficient de variation inter-dosage 2.6%
Coefficient de variation intra-dosage 5.3
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, isotypiques, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Immunoglobuline G
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 1 h 30 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche