Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IL-1 R3 / IL-1 R Acp humaine
Description
Human IL-1 R3/IL-1 R Acp quantitates human IL-1 R3/IL-1 R Acp in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-1 R3/IL-1 R Acp.
Ce gène code une composante du complexe récepteur de l’interleukine 1, qui déclenche des événements de signalisation qui entraînent l’activation de gènes réactifs à l’interleukine 1. L’épissage alternatif de ce gène entraîne des isoformes solubles et liées à la membrane qui diffèrent dans leur terminaison en C. Le rapport entre les formes solubles et les formes liées à la membrane augmente pendant l’induction ou le stress en phase aiguë.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 6430709H04Rik ; AI255955 ; AV239853 ; C3orf13 ; masquer ; Il 1 R 3 ; IL 1R3 ; IL 1 RAcP ; IL 1 PAR ; IL-1 protéine accessoire récepteur ; IL1R3 ; IL-1R3 ; IL-1 R-3 ; IL1RAcP ; Il-1 RAcP ; Il1racpb ; Il1rap ; ILN ; Interleukine ; Protéine accessoire pour récepteur interleukine 1 ; récepteur interleukine-1 3 ; protéine accessoire pour récepteur Interleukine-1 ; protéine bêta accessoire pour récepteur interleukine-1 ; chaîne bêta pour récepteur Interleukine 33 |
| Plage de dosage | 18 à 4 000 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 18 pg/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q9NPH3 |
| Symbole de gène(s) | IL1RAP |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |