Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-12/IL-23 p 40 platine pour humain eBioscience™
Code produit. 15521487
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Code produit. 15521487
Marque: Invitrogen™ BMS2013
Includes
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with polyclonal antibody to human IL-12/IL-23 p40
Biotin-Conjugate anti-human IL-12/IL-23 p40 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human IL-12/IL-23 p40 Standard lyophilized, 4ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA de la sous-unité p40 de l’interleukine-12/interleukine-23 humaine (Hu IL-12/IL-23 p40) permet de quantifier l’IL-12/IL-23 p40 humaine dans le sérum humain, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-12/IL-23-p40 humain naturel et recombinant.Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide de l’IL-12/IL-23-p40 humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
IL-12 is an interleukin produced by dendritic cells, neutrophils, macrophages and human lymphoblastoid cells as a result of antigenic stimulation. IL-12 is a heterodimeric cytokine encoded by IL-12A (p35) and IL-12B (p40). IL-23 is a heterodimeric cytokine that shares a subunit with IL-12 (IL-12B) along with an IL-23A (IL-23p19) subunit. Functionally, IL-12 increases the expression of vascular endothelial adhesion molecule-1 on the endothelium, directs leukocytes towards tumors and facilitates the ischemic-hemorrhagic necrosis of the tumor tissue. In comparison, IL-23 plays an important role in stimulating memory T-cells, and is required for the induction, expansion, maintenance and downstream effector functions of Th17 cells, which play a vital role in upregulating neutrophil chemokines and various pro-inflammatory cytokines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P29459, P29460, Q9NPF7
Plage de dosage 31,3-2,000 pg/ml
Sensibilité du dosage <10 pg/ml
Contenu et stockage Aluminum pouch(es) with a Microplate coated with polyclonal antibody to human IL-12/IL-23 p40
Biotin-Conjugate anti-human IL-12/IL-23 p40 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human IL-12/IL-23 p40 Standard lyophilized, 4 ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène CLMF; CLMF p35; CLMF p40; CLMF2; cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit; Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit; il 12; IL 12/IL 23p40; il 23; IL 23 p40; Il12; Il-12 p35; IL12 p40; IL23; IL-12 subunit p35; IL-12 subunit p40; IL-12, subunit p35; IL12, subunit p40; Il12a; IL-12A; Il12b; IL-12B; IL12p35; IL-12p35; Il12p40; Il-12p40; il23; IL-23; IL23 p41; IL-23 subunit alpha; Il23a; IL-23A; IL-23-A; IL23P19; IL-23p19; IL35 subunit; ILN; IMD28; IMD29; Interleukin; Interleukin 12; interleukin 12 35 kDa subunit; interleukin 12 35kDa subunit; interleukin 12 40 kDa subunit; interleukin 12 40kDa subunit; interleukin 12 p35 subunit; interleukin 12 polypeptide 35; interleukin 12 subunit p40; interleukin 12, p35; interleukin 12, p40; interleukin 12A; interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35); interleukin 12b; interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocyte maturation factor 2, p40); interleukin 23 p19 subunit; interleukin 23 subunit alpha; interleukin 23, alpha subunit p19; Interleukin12; interleukin-12 alpha chain; interleukin-12 beta chain; interleukin-12 p40; interleukin-12 p40 subunit; interleukin-12 subunit alpha; Interleukin-12 subunit beta; interleukin-12 subunit p40; interleukin-23 p19 subunit; interleukin-23 p40 subunit; interleukin-23 subunit alpha; Interleukin-23 subunit p19; interleukin-six, G-CSF related factor; JKA3 induced upon T-cell activation; Ll12a; natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit; NF cell stimulatory factor chain 1; NFSK; NK cell stimulatory factor chain 1; NK cell stimulatory factor chain 2; NKSF; NKSF1; NKSF2; p19; P35; p40; RP23-388G23.1; SGRF; UNQ2498/PRO5798CLMF; CLMF p35; CLMF p40; CLMF2; cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit; Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit; il 12; IL 12/IL 23p40; il 23; IL 23 p40; Il12; Il-12 p35; IL12 p40; IL23; IL-12 subunit p35; IL-12 subunit p40; IL-12, subunit p35; IL12, subunit p40; Il12a; IL-12A; Il12b; IL-12B; IL12p35; IL-12p35; Il12p40; Il-12p40; il23; IL-23; IL23 p41; IL-23 subunit alpha; Il23a; IL-23A; IL-23-A; IL23P19; IL-23p19; IL35 subunit; ILN; IMD28; IMD29; Interleukin; Interleukin 12; interleukin 12 35 kDa subunit; interleukin 12 35kDa subunit; interleukin 12 40 kDa subunit; interleukin 12 40kDa subunit; interleukin 12 p35 subunit; interleukin 12 polypeptide 35; interleukin 12 subunit p40; interleukin 12, p35; interleukin 12, p40; interleukin 12A; interleukin 12A (natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35); interleukin 12b; interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocyte maturation factor 2, p40); interleukin 23 p19 subunit; interleukin 23 subunit alpha; interleukin 23, alpha subunit p19; Interleukin12; interleukin-12 alpha chain; interleukin-12 beta chain; interleukin-12 p40; interleukin-12 p40 subunit; interleukin-12 subunit alpha; Interleukin-12 subunit beta; interleukin-12 subunit p40; interleukin-23 p19 subunit; interleukin-23 p40 subunit; interleukin-23 subunit alpha; Interleukin-23 subunit p19; interleukin-six, G-CSF related factor; JKA3 induced upon T-cell activation; Ll12a; natural killer cell stimulatory factor 1, cytotoxic lymphocyte maturation factor 1, p35; natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit; NF cell stimulatory factor chain 1; NFSK; NK cell stimulatory factor chain 1; NK cell stimulatory factor chain 2; NKSF; NKSF1; NKSF2; p19; P35; p40; RP23-388G23.1; SGRF; UNQ2498/PRO5798; CLMF; CLMF2; IL-12B; IMD28; IMD29; NKSF; NKSF2;IL-23; IL-23A; IL23P19; P19; SGRF
Identification génétique (Entrez) 3592, 3593, 51561
Symbole de gène(s) CLMF,CLMF2,IL-12B,IMD28,IMD29,NKSF,NKSF2,IL-23,IL-23A,IL23P19,P19,SGRF
Coefficient de variation inter-dosage 6.4%
Coefficient de variation intra-dosage 4.7%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Précurseur bêta de la sous-unité de l’interleukine-12
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h 10 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche