Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IL-12 p70 humain
Code produit. 15521797
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Code produit. Quantité unitSize
15521797 96 dosages 96 tests
15551797 10 x 96 tests 10 pièces
2 options
Code produit. 15521797
Marque: Invitrogen™ BMS238
Edge
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre l’IL-12 p70 humaine
  • Anticorps monoclonal anti-IL-12 p70 humaine conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon d’IL-12 p70 humaine lyophilisé, 400 pg/ml après reconstitution
  • Contrôle élevé, lyophilisé
  • Contrôle bas, lyophilisé
  • Diluant d’échantillon
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyle-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Colorant rouge
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour l’interleukine-12 humaine p70 (IL-12 p70) quantifie l’IL-12 p70 humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humains.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-12 p70 humain naturel et recombinant.Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide de l’IL-12+p70 humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’interleukine-12 (IL-12) est une cytokine 70 kDa hétérodimérique composée de deux chaînes glycosylées liées de façon covalente avec des poids moléculaires de 40 kD (p40) et de 35 kD (p35). L’IL-12 est principalement produite par des monocytes, des macrophages et des cellules dendritiques en réponse à des produits bactériens tels que les lipopolysaccharides (LPS), à des pathogènes intracellulaires ou à une interaction avec des cellules T activées. À l’origine, IL-12 a été découverte en raison de sa capacité à induire la production d’interféron-gamma (IFN-g), la prolifération cellulaire et la cytotoxicité médiées par les cellules tueuses naturelles et les cellules T. Des études ont établi que l’IL-12 joue également un rôle clé dans le développement des réponses Th1, ce qui conduit à la production de l’IFN-g et de l’IL-2. Ces cytokines peuvent à leur tour favoriser les réponses des cellules T et l’activation des macrophages. L’IL-12 p70 de souris recombinante est produite dans des cellules d’insectes infectées par baculovirus en tant qu’hétérodimère authentique des sous-unités p35 et p40 précurseurs à l’aide d’un système d’expression à double promoteur. L’IL-12 p70 est distincte d’autres formes disponibles de la protéine en ce sens qu’elle est exprimée en tant qu’hétérodimère véritable, par opposition à un pseudo-hétérodimère à chaîne unique dans lequel les sous-unités sont jointes par un liant artificiel. La médiation des réponses des lymphocytes à cette cytokine est assurée par l’activateur de la protéine de transcription STAT4. La synthase 2A de l’oxyde nitrique (NOS2A / NOS2) est nécessaire pour le processus de signalisation de cette cytokine dans l’immunité innée. L’IL-12 p40 humaine et de souris partage environ 70 % d’homologie de séquence d’acide aminé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P29459, P29460
Plage de dosage 3,1-200 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,1 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3592, 3593
Symbole de gène(s) CLMF,CLMF2,IL-12B,IMD28,IMD29,NKSF,NKSF2,CLMF,IL-12A,NFSK,NKSF1,P35
Coefficient de variation inter-dosage 4.8%
Coefficient de variation intra-dosage 3
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, isotypiques, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Interleukine-12 sous-unité p70, CLMF, NKSF
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche