missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human IL-17A ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
Description
L’interleukine-17A (IL-17A, CTLA-8) est une cytokine dérivée de cellules T CD4+ qui favorise les réponses inflammatoires dans les lignées cellulaires et qui est élevée dans l’arthrite rhumatoïde, l’asthme, la sclérose en plaques, le psoriasis et le rejet de transplantation. L’IL-17A est un long homodimère lié au disulfure de 32 kDa composé de 136 acides aminés qui font partie d’une famille de protéines de six espèces (IL-17A-17F) et de signaux via le récepteur IL-17 (IL-17R / CDw217). Les taux élevés d’homodimère IL-17A sont produits par les cellules T CD4+ du sang périphérique activées et l’IL-17A améliore également l’expression de la molécule d’adhérence intracellulaire-1 (ICAM-1) dans les fibroblastes humains. En particulier, l’IL-17A humaine stimule également les cellules épithéliales, endothéliales ou fibroblastiques pour sécréter l’IL-6, l’IL-8, le G-CSF et la PGE2. En présence de l’IL-17A humaine, les fibroblastes peuvent soutenir la prolifération des progéniteurs CD34 + hématopoïétiques et induire la maturation en neutrophiles. L’IL-17A humaine, de souris et de rat peuvent induire la sécrétion d’IL-6 dans les cellules stromales de souris, indiquant que tous les homologues peuvent reconnaître le récepteur de la souris. L’IL-17A régule les activités des protéines kinases activées par des agents mitogènes et le NF-kappa B, stimule l’expression de l’IL-6 et de la cyclooxygénase-2 (PTGS2 / COX-2) et améliore la production d’oxyde nitrique (NO).
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Q16552 |
| Plage de dosage | Lot-specific |
| Sensibilité du dosage | Lot-specific |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Kit ELISA |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 3605 |
| Symbole de gène(s) | IL17A |
| Contenus des kits | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Marqueur ou colorant | HRP |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu