Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-17A humain
Code produit. p-7091980
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Code produit. 15511497
Marque: Invitrogen™ BMS2017
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’anticorps monoclonal dirigé contre l’IL-17A humaine
  • Anticorps monoclonal anti-IL-17A humaine conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon d’IL-17A humaine lyophilisé, 200 pg/ml après reconstitution
  • Contrôle élevé, lyophilisé
  • Contrôle bas, lyophilisé
  • Diluant d’échantillon
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Colorant rouge
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour l’interleukine-17A humaine (IL-17A humaine) quantifie l’IL-17A humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humains.Le dosage reconnaîtra exclusivement le IL-17A humain naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide du IL-17A humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’interleukine-17A (IL-17A, CTLA-8) est une cytokine dérivée de cellules T CD4+ qui favorise les réponses inflammatoires dans les lignées cellulaires et qui est élevée dans l’arthrite rhumatoïde, l’asthme, la sclérose en plaques, le psoriasis et le rejet de transplantation. L’IL-17A est un long homodimère lié au disulfure de 32 kDa composé de 136 acides aminés qui font partie d’une famille de protéines de six espèces (IL-17A-17F) et de signaux via le récepteur IL-17 (IL-17R / CDw217). Les taux élevés d’homodimère IL-17A sont produits par les cellules T CD4+ du sang périphérique activées et l’IL-17A améliore également l’expression de la molécule d’adhérence intracellulaire-1 (ICAM-1) dans les fibroblastes humains. En particulier, l’IL-17A humaine stimule également les cellules épithéliales, endothéliales ou fibroblastiques pour sécréter l’IL-6, l’IL-8, le G-CSF et la PGE2. En présence de l’IL-17A humaine, les fibroblastes peuvent soutenir la prolifération des progéniteurs CD34 + hématopoïétiques et induire la maturation en neutrophiles. L’IL-17A humaine, de souris et de rat peuvent induire la sécrétion d’IL-6 dans les cellules stromales de souris, indiquant que tous les homologues peuvent reconnaître le récepteur de la souris. L’IL-17A régule les activités des protéines kinases activées par des agents mitogènes et le NF-kappa B, stimule l’expression de l’IL-6 et de la cyclooxygénase-2 (PTGS2 / COX-2) et améliore la production d’oxyde nitrique (NO).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q16552
Plage de dosage 1,6-100 pg/ml
Sensibilité du dosage 0,5 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3605
Symbole de gène(s) Ctla-8,Ctla8,IL-17,IL-17A,Il17
Coefficient de variation inter-dosage 9.1%
Coefficient de variation intra-dosage 7.1
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, isotypiques, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Interleukine17 A, CTLA8
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche