missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human IL-17D Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. 17860353
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
25 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
250µg
25µg
500µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17860353

Marque: Gibco™ 20027100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Human IL-17D is a 40.5 kDa disulfide-linked homodimer of two 185 amino acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

The protein encoded by this gene is a cytokine that shares the sequence similarity with IL17. The treatment of endothelial cells with this cytokine has been shown to stimulate the production of other cytokines including IL6, IL8 and CSF2/ GM-CSF. The increased expression of IL8 induced by this cytokine was found to be NF-kappa B-dependent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q8TAD2
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 53342
Poids moléculaire 40.5 kDa
Nom Human IL-17 D
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène AI462269; FLJ30846; IL17D; IL-17 D; IL-22; IL-27; Il27a; IL-3 R; Interleukin; interleukin 17 D; interleukin 27 A; interleukin-17 D; Interleukin-27; UNQ3096/PRO21175
Nom usuel IL17D
Symbole de gène(s) IL17D
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence APRAGRRPAR PRGCADRPEE LLEQLYGRLA AGVLSAFHHT LQLGPREQAR NASCPAGGRP ADRRFRPPTN LRSVSPWAYR ISYDPARYPR YLPEAYCLCR GCLTGLFGEE DVRFRSAPVY MPTVVLRRTP ACAGGRSVYT EAYVTIPVGC TCVPEPEKDA DSINSSIDKQ GAKLLLGPND APAGP
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis