Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IL-18 humain
Code produit. p-7092075
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 tests
Code produit. 15591847
Marque: Invitrogen™ BMS2672
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque Microwell revêtue d’anticorps monoclonal contre l’humain IL-18
  • Anticorps monoclonal contre l’humain IL-18 conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon humain IL-18, 10 ng/ml
  • Contrôle élevé, lyophilisé
  • Contrôle bas, lyophilisé
  • Diluant d’échantillon
  • Concentraé de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyle-benzidine)
  • Solution d’arrêt (1M acide phosphorique)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Colorant rouge
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour l’interleukine-18 humaine (IL-18 humaine) quantifie l’IL-18 humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-18 humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IL-18 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La protéine codée par ce gène est une cytokine pro-inflammatoire. Cette cytokine peut induire la production d’IFN gamma des cellules T. La combinaison de cette cytokine et de l’IL12 a été démontrée pour inhiber la production d’IgE et d’IgG1 dépendants de l’IL4 et pour améliorer la production d’IgG2a de cellules B. La protéine de liaison de l’IL-18 peut interagir spécifiquement avec cette cytokine et ainsi réguler négativement son activité biologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q14116
Plage de dosage 78-5,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 9,0 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3606
Symbole de gène(s) IGIF,IL-18,IL-1g,IL1F4
Coefficient de variation inter-dosage 8.1%
Coefficient de variation intra-dosage 6.5
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, isotypiques, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Interleukine-18, facteur dʼinduction de lʼinterféron-gamma
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche