Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Il-2 pour humain, haute sensibilité
Code produit. 15501737
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
Code produit. 15501737
Marque: Invitrogen™ BMS221HS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps monoclonal contre l’IL-2 humain
  • Anticorps polyclonal contre l’IL-2 humain conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon IL-2 humain lyophilisé, 2 400 pg/ml après reconstitution
  • Contrôle élevé, lyophilisé
  • Contrôle faible, lyophilisé
  • Diluant d’échantillon
  • Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
  • Concentrat de diluant dʼamplification (2x)
  • Réactif d’amplification I
  • Réactif d’amplification II
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Films adhésifs
Kit ELISA en sandwich avec sensibilité élevée
L’interleukine à haute sensibilité humaine 2 (HS IL-2) ELISA quantifie le Hu HS IL-2 dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humaine. Le dosage reconnaîtra exclusivement le Hu HS IL-2 naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide en HS IL-2 humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Une étape spéciale de réactif d’amplification est ajoutée pour obtenir une sensibilité élevée. Après les étapes d’incubation et de lavage pour éliminer la microplaque des substances non liées, une solution de substrat réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’interleukine 2 (IL-2) est une cytokine immunomodulatrice importante pour la prolifération des cellules T activées, la différenciation des cellules B, les cellules tueuses naturelles, les monocytes et les macrophages. L’IL-2 signale par le récepteur IL-2 (IL-2R), un complexe protéique hétérotrimérique dont la chaîne gamma est également partagée par l’interleukine 4 (IL-4) et l’interleukine 7 (IL-7). L’expression du gène de l’IL-2 dans les thymocytes matures est monoallélique, ce qui représente un mode de régulation inhabituel pour contrôler l’expression précise d’un seul gène. La perturbation ciblée d’un gène similaire à l’IL-2 chez la souris conduit à une maladie semblable à une colite ulcéreuse qui suggère un rôle essentiel de ce gène dans la réponse immunitaire aux stimuli antigéniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P60568
Plage de dosage 0,94-60,0 pg/ml
Sensibilité du dosage 0,4 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3558
Symbole de gène(s) IL-2,TCGF,lymphokine
Coefficient de variation inter-dosage 6.2%
Coefficient de variation intra-dosage 5.7%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Concentré de diluant dʼamplification, Réactif d’amplification I, Réactif d’amplification II, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Aldesleukine, facteur de croissance cellulaire T, TCGF
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche