Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA™ instantané IL-2 pour humain
Code produit. 15511737
Click to view available options
Quantité:
128 tests
Conditionnement:
128 tests
Code produit. 15511737
Marque: Invitrogen™ BMS221INST
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps monoclonal (murine) contre l’IL-2 humain, conjugué à la biotine (anticorps polyclonal anti-IL-2), diluant d’échantillon et streptavidine-HRP, lyophilisé
  • Sachet(s) en aluminium avec courbe d’étalonnage IL-2 humain (colorée)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (solution saline tamponnée au phosphate avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyle-benzidine)
  • Diluant d’échantillon (à utiliser lorsqu’une prédilution externe des échantillons est nécessaire)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Couvercles de plaque adhésive
Kit ELISA instantané
The Human Interleukin 2 (Hu IL-2) ELISA quantitates Hu IL-2 in human serum, plasma, cell culture supernatants, amniotic fluid, synovial fluid, urine or other body fluids. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-2. Principle of the method The Human IL-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the binding of the second (detector) antibody to the target on a different epitope from the capture antibody. An antibody conjugated with enzyme binds the formed sandwich. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’interleukine 2 (IL-2) est une cytokine immunomodulatrice importante pour la prolifération des cellules T activées, la différenciation des cellules B, les cellules tueuses naturelles, les monocytes et les macrophages. L’IL-2 signale par le récepteur IL-2 (IL-2R), un complexe protéique hétérotrimérique dont la chaîne gamma est également partagée par l’interleukine 4 (IL-4) et l’interleukine 7 (IL-7). L’expression du gène de l’IL-2 dans les thymocytes matures est monoallélique, ce qui représente un mode de régulation inhabituel pour contrôler l’expression précise d’un seul gène. La perturbation ciblée d’un gène similaire à l’IL-2 chez la souris conduit à une maladie semblable à une colite ulcéreuse qui suggère un rôle essentiel de ce gène dans la réponse immunitaire aux stimuli antigéniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P60568
Plage de dosage 18,8-1,200 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,3 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Liquide amniotique, Liquide synovial, Sérum, Surnageant, Synovial Fluid, Urine
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3558
Symbole de gène(s) IL-2,TCGF,lymphokine
Coefficient de variation inter-dosage 7.4%
Coefficient de variation intra-dosage 5.8
Contenus des kits Microplaque à 96 puits préenduite, Anticorps de détection biotinylé, Diluant d’échantillon, lyophilisé, Bandes de courbe étalon, Concentrat de tampon de lavage, Solution de substrat, Solution d’arrêt, Tampon de lyse 10x, Couvercles de plaques adhésives, Lysis Buffer 10x, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 128 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Liquide amniotique, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; liquide synovial, 50 μl ; urine, 50 μl
Conditions de stockage -20°C
Synonyme Aldesleukine, facteur de croissance cellulaire T, TCGF
Cible Humaine
Heure du test 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche