Learn More
R&D Systems™ Human IL-22 DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantité d’emballage:
15 plaques
5 plaques
Conditionnement:
1 kit
Description
The Human IL-22 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-22.
Spécification
Spécification
| Type de produit | ELISA Development Kit |
| Quantité | 1 Kit |
| Espèces | Human |
| Conjugué | Biotin |
| Plage de dosage | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 50616 |
| Synonyme | Cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived inducible factor, IL22, IL-D110, IL-TIF, ILTIFIL-10-related T-cell-derived-inducible factor, IL-TIFMGC79382, interleukin 22, interleukin-22, MGC79384, TIFa, TIFIL-23, zcyto18 |
| Quantité d’emballage | 5 plaques |
| Afficher plus |