missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IL-22 R alpha 1 humaine
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Human IL-22 R alpha 1 quantitates human IL-22 R alpha 1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-22 R alpha 1.
Component of the receptor for IL20, IL22 and IL24. Component of IL22 receptor formed by IL22RA1 and IL10RB enabling IL22 signaling via JAK/STAT pathways. IL22 also induces activation of MAPK1/MAPK3 and Akt kinases pathways. Component of one of the receptor for IL20 and IL24 formed by IL22RA1 and IL20RB also signaling through STATs activation. Mediates IL24 antiangiogenic activity as well as IL24 inhibitory effect on endothelial cell tube formation and differentiation
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 10,5 à 2 500 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 10,5 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Coefficient de variation intra-dosage | <10% |
| Contenus des kits | Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Marqueur ou colorant | HRP |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu