missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human IL-22BP ELISA Kit

Code produit. 17165029
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17165029

Marque: Invitrogen™ EH267RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human IL-22BP quantitates human IL-22BP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-22BP.

L’IL22, un homologue de l’IL10, est sécrétée par les cellules T et est impliquée dans la transduction des signaux par l’intermédiaire de l’hétérodimère IL22RA / IL10RB de la famille des récepteurs de cytokines (CRF) de classe II. L’IL22 induit la production de réactifs en phase aiguë.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion CRF2-10 ; Crf2-s1 ; CRF2X ; membre de la classe II des récepteurs de la cytokine 10 ; membre de la famille 2 des récepteurs de la cytokine 10 ; soluble II de la famille des récepteurs de la cytokine 1 ; famille des récepteurs de la cytokine type 2, soluble 1 ; sous-unité des récepteurs de l’IL-22 alpha-2 ; IL22BP ; IL-22 bp ; Il22ra2 ; IL-22 RA2 ; IL-22 R-alpha-2 ; sous-unité des récepteurs de l’interleukine 22 alpha 2 ; récepteur de l’interleukine 22, alpha 2 ; protéine de liaison de l’interleukine 22 ; sous-unité des récepteurs de l’interleukine-22 alpha-2 ; protéine de liaison de l’interleukine-22 ; UNQ5793/PRO19598/PRO19822 ; ZcytoR16
Plage de dosage 1,64 à 400 ng/ml
Sensibilité du dosage 1,64 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) Q969J5
Symbole de gène(s) IL22RA2
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible IL22RA2
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis