missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human IL-22BP ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Human IL-22BP quantitates human IL-22BP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-22BP.
L’IL22, un homologue de l’IL10, est sécrétée par les cellules T et est impliquée dans la transduction des signaux par l’intermédiaire de l’hétérodimère IL22RA / IL10RB de la famille des récepteurs de cytokines (CRF) de classe II. L’IL22 induit la production de réactifs en phase aiguë.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | CRF2-10 ; Crf2-s1 ; CRF2X ; membre de la classe II des récepteurs de la cytokine 10 ; membre de la famille 2 des récepteurs de la cytokine 10 ; soluble II de la famille des récepteurs de la cytokine 1 ; famille des récepteurs de la cytokine type 2, soluble 1 ; sous-unité des récepteurs de l’IL-22 alpha-2 ; IL22BP ; IL-22 bp ; Il22ra2 ; IL-22 RA2 ; IL-22 R-alpha-2 ; sous-unité des récepteurs de l’interleukine 22 alpha 2 ; récepteur de l’interleukine 22, alpha 2 ; protéine de liaison de l’interleukine 22 ; sous-unité des récepteurs de l’interleukine-22 alpha-2 ; protéine de liaison de l’interleukine-22 ; UNQ5793/PRO19598/PRO19822 ; ZcytoR16 |
| Plage de dosage | 1,64 à 400 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 1,64 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q969J5 |
| Symbole de gène(s) | IL22RA2 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu