missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human IL-37 (IL-1F7) Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. p-7246049
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
25 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
250µg
25µg
500µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17830353

Marque: Gibco™ 20039100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Human IL-37 is a 19.4 kDa protein consisting of 174 amino acids, corresponding to the mature activated form of IL-37. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

The protein encoded by this gene is a member of the interleukin 1 cytokine family. This cytokine can bind to, and may be a ligand for interleukin 18 receptor (IL18R1/IL-1Rrp). This cytokine also binds to interleukin 18 binding protein (IL18BP), an inhibitory binding protein of interleukin 18 (IL18), and subsequently forms a complex with IL18 receptor beta subunit, and through which it inhibits the activity of IL18. This gene along with eight other interleukin 1 family genes form a cytokine gene cluster on chromosome 2. Five alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q9NZH6
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 27178
Poids moléculaire 19.4 kDa
Nom Human IL-37 (IL-1F7)
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène FIL1; FIL1 zeta; FIL1(ZETA); FIL1Z; IL-1 zeta; IL1F7; IL-1F7; IL1F7 (canonical product IL-1F7b); IL-1F7b (IL-1H4, IL-1 H, IL-1 RP1); IL-1 H; IL1H4; IL-1H4; IL1RP1; IL-1 RP1; IL-1 X; IL-1 x protein; IL37; IL-37; ILN; Interleukin; interleukin 1 family member 7; interleukin 1, zeta; interleukin 37; Interleukin-1 family member 7; Interleukin-1 homolog 4; interleukin-1 superfamily z; Interleukin-1 zeta; Interleukin-1-related protein; interleukin-23; Interleukin37; Interleukin-37
Nom usuel IL-37
Symbole de gène(s) IL37
Activité biologique Measured by its ability to bind Interleukin-18 Binding Protein isoform a (IL-18 BPa) in functional ELISA.
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MVHTSPKVKN LNPKKFSIHD QDHKVLVLDS GNLIAVPDKN YIRPEIFFAL ASSLSSASAE KGSPILLGVS KGEFCLYCDK DKGQSHPSLQ LKKEKLMKLA AQKESARRPF IFYRAQVGSW NMLESAAHPG WFICTSCNCN EPVGVTDKFE NRKHIEFSFQ PVCKAEMSPS EVSD
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis