Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-6 humain
Code produit. 10390964
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10390964
Marque: Invitrogen™ EH2IL6
Kit ELISA sandwich
Dosez les concentrations d’IL-6 (interleukine-6) dans le sérum humain, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium), les échantillons d’urine et de surnageant de culture avec nos kits ELISA IL-6 pour humains Invitrogen™.
L’interleukine 6 (IL-6) est une protéine de 26 kD multifonctionnelle initialement découverte dans le milieu des cellules fibroblastoïdes stimulées par l’ARN. L’IL-6 semble être directement impliquée dans les réponses qui se produisent après l’infection et les lésions cellulaires, et elle peut s’avérer aussi importante que l’IL-1 et le TNF-a dans la régulation de la réponse de phase aiguë. L’IL-6 est produite par des fibroblastes, des cellules T activées, des monocytes activés ou des macrophages et des cellules endothéliales. L’IL-6 agit sur une variété de cellules, y compris les cellules souches myéloïdes, les cellules T, les cellules B et les hépatocytes. En outre, l’IL-6 semble interagir avec l’IL-2 dans la prolifération des lymphocytes T. L’IL-6 potentialise l’effet prolifératif de l’IL-3 sur les progéniteurs hématopoïétiques multipotentiels. L’IL-6 joue un rôle essentiel dans la différenciation des cellules B en cellules plasmatiques. Elle est un puissant facteur de croissance pour le plasmacytome et le myélome. L’IL-6 est un supplément de culture très utile pour la génération d’un grand nombre d’hybridomes produisant des anticorps. Principalement produite à des sites d’inflammation aiguë et chronique, l’IL-6 est sécrétée dans le sérum et induit une réponse inflammatoire transcriptionnelle par le biais du récepteur de l’interleukine 6, alpha. Le fonctionnement de l’IL-6 est impliqué dans une grande variété d’états pathologiques associés à l’inflammation, y compris le diabète sucré et l’arthrite rhumatoïde juvénile systémique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P05231
Plage de dosage 10,24-400 pg/ml
Sensibilité du dosage <1 pg/ml
Description Kit ELISA pour IL-6 humain
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant, Urine
Spécificité Aucune réaction croisée importante avec IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, TNFa, IFNg, IFNa, GM-CSF humains ou IL-6 de souris
Suffisant pour 96 puits de microplaques
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3569
Symbole de gène(s) BSF-2,BSF2,CDF,HGF,HSF,IFN-bêta-2,IFNB2,IL-6
Coefficient de variation inter-dosage < 10 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Concentré de streptavidine-HRP, 75 µl
Marqueur ou colorant HRP
Mesure Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
Précision CV intra-dosage <10 % ; CV inter-dosage <10 %
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Surnageant, 50 μl ; Urine, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 h
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Human IL-6 ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone