Learn More
R&D Systems™ Human IL-6 QuantiGlo ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
1 paquet (6 plaques)
1 plaque
Conditionnement:
1 kit
Description
The Human IL-6 QuantiGlo ELISA Kit quantifies human IL-6 in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 0.48 to 1500 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 0.35 pg/mL |
| Conjugué | HRP |
| Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Citrate, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Serum |
| Spécificité | Natural and Recombinant Human IL-6 |
| Suffisant pour | 1 x 96-well Plate |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Afficher plus |