Learn More
Gibco™ Human IL-7 Recombinant Protein, PeproTech®
Code produit. p-7246297
Click to view available options
Quantité:
10 μg
100 μg
2 μg
2 x 500 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
2 pièces
250µg
2µg
500µg
50µg
Code produit. 17851383
Marque: Gibco™ 20007100UG
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Protein
200-07-1MG will be provided as 2 x 500 μg (200-07-500UG). Recombinant Human IL-7 is a 17.5 kDa protein containing 153 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Interleukin 7 (IL-7) is a hematopoietic cytokine that is constitutively produced by stromal cells from the bone marrow and thymus. IL-7 signals through the IL-7R to promote the differentiation of hematopoietic stem cells to lymphoid precursor cells, which give rise to T cells, B cells, and natural killer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Numéro d’adhésion P13232, P16871
À utiliser avec (application) Control, Western Blot Control, ELISA Standard, Bioactivity
Formule Protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 3574, 3575
Poids moléculaire 17.5 kDa
Nom Human IL-7
Méthode de purification Purified
Quantité 100 μg
Source E. coli
Conditions de stockage -20°C
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/μg
Alias de gène A630026I06Rik; H-IL-7; hlb368; IL7; Il-7; ILN; Interleukin; interleukin 7; Interleukin7; interleukin-7; M-IL-7
Nom usuel IL-7
Symbole de gène(s) Il7, IL7r
Activité biologique The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine 2E8 cells is ≤ 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^6 units/mg
Type de produit Protein
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MDCDIEGKDG KQYESVLMVS IDQLLDSMKE IGSNCLNNEF NFFKRHICDA NKEGMFLFRA ARKLRQFLKM NSTGDFDLHL LKVSEGTTIL LNCTGQVKGR KPAALGEAQP TKSLEENKSL KEQKKLNDLC FLKRLLQEIK TCWNKILMGT KEH
Contenu et stockage -20°C
Activité The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine 2E8 cells is ≤ 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^6 units/mg.
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado