missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human IL-9, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. p-7246068
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17863493

Marque: Gibco™ AF20009100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Human IL-9 is a 14.0 kDa protein of 127 amino acid residues, including 10 cysteine residues that are fully conserved between the human and murine proteins. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Interleukin 9 (IL-9) is produced by activated T helper 2 (Th2) lymphocytes. IL-9 regulates many cell types involved in classical Th2-associated asthma responses, including B and T lymphocytes, mast cells, eosinophils, and epithelial cells. The mouse IL-9 cDNA encodes a 144 amino acid precursor protein with an 18 amino acid signal peptide that is cleaved to form the mature cysteine-rich protein with a molecular mass of 14 kDa. Native mouse IL-9 is heavily glycosylated. Recently, TGF beta has been reported to play an important role in the differentiation of IL-17-producing T helper cells and inducible regulatory T cells by reprogramming Th2 cells to secrete IL-9, thereby driving the differentiation of Th9 cells directly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P15248
À utiliser avec (application) Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 3578
Poids moléculaire 14 kDa
Nom Human IL-9, Animal-Free
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <0.1 EU/ μg
Alias de gène cytokine P40; homolog of mouse T cell and mast cell growth factor 40; HP40; IL9; IL-9; ILN; Interleukin; interleukin 9; Interleukin9; interleukin-9; P40; p40 cytokine; p40 T-cell and mast cell growth factor; T-cell growth factor P40
Nom usuel IL-9
Symbole de gène(s) Il9
Activité biologique Determined by its ability to stimulate the proliferation of human MO7e cells. The expected ED50 is ≤ 0.2 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 5 x 10^6 units/mg
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MQGCPTLAGI LDINFLINKM QEDPASKCHC SANVTSCLCL GIPSDNCTRP CFSERLSQMT NTTMQTRYPL IFSRVKKSVE VLKNNKCPYF SCEQPCNQTT AGNALTFLKS LLEIFQKEKM RGMRGKI
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis