Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’importine alpha 2 / KPNA2 / SRP1-alpha humaine
Description
Human Importin alpha 2/KPNA2/SRP1-alpha quantitates human Importin alpha 2/KPNA2/SRP1-alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Importin alpha 2/KPNA2/SRP1-alpha.
L’importation de protéines dans le noyau est un processus qui comporte au moins 2 étapes. La première est un ancrage indépendant de l’énergie de la protéine à l’enveloppe nucléaire et la seconde est une translocation dépendante de l’énergie à travers le complexe des pores nucléaires. Les protéines importées nécessitent une séquence de localisation nucléaire qui consiste généralement en une courte région d’acides aminés de base ou 2 régions espacées d’environ 10 acides aminés. Les protéines impliquées dans la première étape de l’importation nucléaire ont été identifiées dans différents systèmes. Il s’agit notamment de l’importine protéique Xenopus et de son homologue de levure, SRP1, qui se lie aux NLS. La protéine KPNA2 interagit avec les NLS de l’antigène T SV40 et l’hélicase d’ADN Q1 et peut être impliquée dans le transport nucléaire des protéines. La KPNA2 peut également jouer un rôle dans la recombinaison VJ.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 2410044B12Rik ; IMA2 ; importine ; importine alpha 2 ; importine alpha P1 ; sous-unité d’importine alpha-1 ; sous-unité d’importine alpha-2 ; importine-alpha-P1 ; IPOA 1 ; IPOA1 ; IPOA1 QIP2 ; caryophérine (importine) alpha 2 ; caryophérine A2 ; caryophérine alpha 2 ; caryophérine alpha 2 (RAG cohorte 1, importine alpha 1) ; sous-unité de caryophérine alpha 2 ; sous-unité de caryophérine alpha-2 ; Kpna2 ; m-importine-alpha-P1 ; protéine d’importation nucléaire ; penduline ; sous-unité de 58 kDa du complexe ciblant les pores ; PTAC58 ; QIP2 ; cohorte RAG 1 ; protéine de cohorte RAG 1 ; RCH 1 ; RCH1 ; SRP 1 ; SRP1 ; SRP1 alpha ; SRP1alpha ; SRP1-alpha |
| Plage de dosage | 2 à 500 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 2 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P52292 |
| Symbole de gène(s) | KPNA2 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.