missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Integrin alpha-M/CD11b/MAC-1 ELISA Kit

Code produit. 17105049
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17105049

Marque: Invitrogen™ EH279RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human Integrin alpha-M/CD11b/MAC-1 quantitates human Integrin alpha-M/CD11b/MAC-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Integrin alpha-M/CD11b/MAC-1.

La CD11 b (intégrine alpha-M, ITGAM, intégrine alpha-X, ITGAX) est une molécule d’adhérence de 165 kDa qui s’associe de manière non covalente avec l’intégrine bêta-2 (CD18). Le complexe hétérodimère CD11b/CD18 est également connu sous le nom d’intégrine alpha-M bêta-2, Mac-1 et CR3 (récepteur complémentaire 3). La CD11b est exprimée à la surface des monocytes/macrophages, des granulocytes, des lymphocytes activés, d’un sous-ensemble de cellules NK, d’un sous-ensemble de cellules dendritiques et des cellules de la microglie du cerveau. La CD11b/CD18 sert de récepteur pour l’ICAM-1 (CD54), l’ICAM-2 (CD102), l’ICAM-4 (CD242), la CD14, la CD50, la CD23, l’héparine, iC3b, le fibrinogène et le facteur X : ces adhérences sont essentielles pour les interactions cellule-cellule et cellule-matrice. La CD11b est exprimée sur 8 % des cellules de la rate, 44 % des cellules de moelle osseuse, et moins de 1 % des thymocytes ; elle est couramment utilisée comme marqueur microglial dans le tissu nerveux. L’expression de CD11b augmente pendant la maturation des monocytes et ses niveaux d’expression varient sur les macrophages tissulaires. En outre, il a été constaté que les macrophages péritonéaux expriment des niveaux plus élevés de CD11b que les macrophages de la rate. Les maladies associées à une dysfonction de CD11b sont notamment le lupus érythémateux disséminé 6 et une sensibilité au lupus érythémateux disséminé, liée à l’ITGAM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion antigène CD11 b (p170) ; antigène CD11b (p170) ; polypeptide de l’antigène macrophage alpha ; membre de la famille similaire à l’antigène CD11 B ; CD11b ; CD11B (p170) ; CD11b/CD18 ; sous-unité MAC-1 de glycoprotéine de surface cellulaire alpha ; sous-unité MAC-1 de glycoprotéine de surface cellulaire alpha ; sous-unité des récepteurs 3 du composant de complément 3 ; récepteur du composant de complément 3 alpha-a ; récepteur du complément de type 3 ; CR3 ; chaîne de CR-3 alpha ; CR3A ; F730045J24Rik ; intégrine alpha M ; intégrine alpha-M ; sous-unité d’intégrine alpha M ; intégrine, alpha M ; intégrine, alpha M (sous-unité des récepteurs 3 du composant de complément 3) ; Itgam ; récepteur d’adhérence des leucocytes MO1 ; chaîne d’intégrine leucocytaire alpha-M ; Ly-40 ; MAC1 ; Mac-1 ; Mac-1 alpha ; Mac-1 alpha (Mac1A) ; sous-unité MAC-1 alpha ; MAC1A ; Mac-1 A ; antigène macrophage alpha ; polypeptide de l’antigène macrophage alpha ; MGC117044 ; MO1A ; récepteur d’adhérence des neutrophiles ; sous-unité alpha-M des récepteurs d’adhérence des neutrophiles ; SLEB6 ; produit protéique sans nom
Plage de dosage 2,5 à 600 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,5 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P11215
Symbole de gène(s) ITGAM
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible CD11b
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis