Learn More
Invitrogen™ Human Integrin alpha-M/CD11b/MAC-1 ELISA Kit
Description
Human Integrin alpha-M/CD11b/MAC-1 quantitates human Integrin alpha-M/CD11b/MAC-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Integrin alpha-M/CD11b/MAC-1.
La CD11 b (intégrine alpha-M, ITGAM, intégrine alpha-X, ITGAX) est une molécule d’adhérence de 165 kDa qui s’associe de manière non covalente avec l’intégrine bêta-2 (CD18). Le complexe hétérodimère CD11b/CD18 est également connu sous le nom d’intégrine alpha-M bêta-2, Mac-1 et CR3 (récepteur complémentaire 3). La CD11b est exprimée à la surface des monocytes/macrophages, des granulocytes, des lymphocytes activés, d’un sous-ensemble de cellules NK, d’un sous-ensemble de cellules dendritiques et des cellules de la microglie du cerveau. La CD11b/CD18 sert de récepteur pour l’ICAM-1 (CD54), l’ICAM-2 (CD102), l’ICAM-4 (CD242), la CD14, la CD50, la CD23, l’héparine, iC3b, le fibrinogène et le facteur X : ces adhérences sont essentielles pour les interactions cellule-cellule et cellule-matrice. La CD11b est exprimée sur 8 % des cellules de la rate, 44 % des cellules de moelle osseuse, et moins de 1 % des thymocytes ; elle est couramment utilisée comme marqueur microglial dans le tissu nerveux. L’expression de CD11b augmente pendant la maturation des monocytes et ses niveaux d’expression varient sur les macrophages tissulaires. En outre, il a été constaté que les macrophages péritonéaux expriment des niveaux plus élevés de CD11b que les macrophages de la rate. Les maladies associées à une dysfonction de CD11b sont notamment le lupus érythémateux disséminé 6 et une sensibilité au lupus érythémateux disséminé, liée à l’ITGAM.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | antigène CD11 b (p170) ; antigène CD11b (p170) ; polypeptide de l’antigène macrophage alpha ; membre de la famille similaire à l’antigène CD11 B ; CD11b ; CD11B (p170) ; CD11b/CD18 ; sous-unité MAC-1 de glycoprotéine de surface cellulaire alpha ; sous-unité MAC-1 de glycoprotéine de surface cellulaire alpha ; sous-unité des récepteurs 3 du composant de complément 3 ; récepteur du composant de complément 3 alpha-a ; récepteur du complément de type 3 ; CR3 ; chaîne de CR-3 alpha ; CR3A ; F730045J24Rik ; intégrine alpha M ; intégrine alpha-M ; sous-unité d’intégrine alpha M ; intégrine, alpha M ; intégrine, alpha M (sous-unité des récepteurs 3 du composant de complément 3) ; Itgam ; récepteur d’adhérence des leucocytes MO1 ; chaîne d’intégrine leucocytaire alpha-M ; Ly-40 ; MAC1 ; Mac-1 ; Mac-1 alpha ; Mac-1 alpha (Mac1A) ; sous-unité MAC-1 alpha ; MAC1A ; Mac-1 A ; antigène macrophage alpha ; polypeptide de l’antigène macrophage alpha ; MGC117044 ; MO1A ; récepteur d’adhérence des neutrophiles ; sous-unité alpha-M des récepteurs d’adhérence des neutrophiles ; SLEB6 ; produit protéique sans nom |
| Plage de dosage | 2.5 to 600 ng/mL |
| Sensibilité du dosage | 2.5 ng/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Serum, Supernatant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 3684 |
| Symbole de gène(s) | ITGAM |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.