missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA™ Instant d’IP-10/CXCL10 humain

Code produit. 15531887
Click to view available options
Quantité:
128 tests
Conditionnement:
128 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15531887

Marque: Invitrogen™ BMS284INST

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

  • Sachet(s) en aluminium avec microplaque revêtue d’anticorps monoclonal (murine) contre l’IP-10 humain, conjugué à la biotine (anticorps monoclonal anti-IP-10), diluant d’échantillon et streptavidine-HRP, lyophilisé
  • Sachet(s) en aluminium avec courbe d’étalonnage IP-10 humain (colorée)
  • Concentrat de tampon de lavage 20x (solution saline tamponnée au phosphate avec 1 % de Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyle-benzidine)
  • Diluant d’échantillon (à utiliser lorsqu’une prédilution externe des échantillons est nécessaire)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Couvercles de plaque adhésive

Kit ELISA instantané

The Human Inflammatory Protein-10 (Hu IP-10/CXCL10) ELISA quantitates Hu sIP-10/CXCL10 in human serum, plasma, cell culture supernatants, urine, amniotic fluid, synovial fluid or other body fluids. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu sIP-10/CXCL10. Principle of the method The Human sIP-10/CXCL10 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the binding of the second (detector) antibody to the target on a different epitope from the capture antibody. An antibody conjugated with enzyme binds the formed sandwich. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

CXCL10 (motif C-X-C, chémokine, ligand 10) est une protéine 10 kDa et fait partie de la famille CXC qui agit en se liant à CXCR3. La liaison de la CXCL10 à la CXCR3 entraîne des effets pléiotropes, notamment la stimulation des monocytes, la migration des cellules T et des tueurs naturels et la modulation de l’expression des molécules d’adhérence. La CXCL10 est une cytokine chimiotactique pro-inflammatoire qui attire les lymphocytes T activés. La CXCL10 est exprimée de façon constitutive à de faibles niveaux dans les organes lymphatiques, et l’expression est fortement induite par la IFN- gamma et dans une certaine mesure par l’IL12. Il s’agit d’un biomarqueur important pour le diagnostic de nombreuses conditions cliniques, et elle joue un rôle important dans la défense et l’inflammation de l’hôte. CXCL10 présente un rôle angiostatique et antitumoral qui est également impliqué dans les maladies inflammatoires de Th1, la thyroïdite de Hashimoto, la maladie de Basedow et le diabète de type1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P02778
Plage de dosage 3,1-200 pg/ml
Sensibilité du dosage 1,0 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Liquide amniotique, Liquide synovial, Sérum, Surnageant, Synovial Fluid, Urine
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3627
Symbole de gène(s) C7,IFI10,INP10,IP-10,SCYB10,crg-2,gIP-10,mob-1
Coefficient de variation inter-dosage 10.4%
Coefficient de variation intra-dosage 6.7
Contenus des kits Microplaque à 96 puits préenduite, Anticorps de détection biotinylé, Diluant d’échantillon, lyophilisé, Bandes de courbe étalon, Concentrat de tampon de lavage, Solution de substrat, Tampon de lyse 10x, Couvercles de plaques adhésives, Stop Solution, Lysis Buffer 10x, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 128 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Liquide amniotique, 10 μl ; plasma, 10 μl ; sérum, 10 μl ; surnageant, 10 μl ; liquide synovial, 10 μl ; urine, 10 μl
Conditions de stockage -20°C
Synonyme Protéine inductible par interféron-gamma 10, CXCL10
Cible Humaine
Heure du test 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis