Learn More
Invitrogen™ Human Islet-1 ELISA Kit
Code produit. 17125049
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17125049
Marque: Invitrogen™ EH280RBX5
ELISA
Human Islet-1 quantitates human Islet-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Islet-1.
Ce gène code un membre de la famille de facteurs de transcription à homéodomaine LIM. La protéine codée se lie entre autres à la région d’amélioration du gène de l’insuline et peut jouer un rôle important dans la régulation de son expression génétique. La protéine codée est essentielle au développement des lignées cellulaires pancréatiques et peut également être nécessaire à la génération de neurones moteurs. Des mutations de ce gène ont été associées au diabète de maturité chez les sujets jeunes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion protéine d’amélioration génétique de l’insuline ISL-1 ; protéine liée à l’insuline ; homéoboîte ISL LIM 1 ; Isl1 ; Isl-1 ; homéoboîte isl-1 ; facteur de transcription ISL1 LIM/homéodomaine (islet-1) ; facteur de transcription ISL1, LIM/homéodomaine ; facteur de transcription ISL1, LIM/homéodomaine 1 ; ISL-1=homéoboîte ; Islet 1 ; ISLET1 ; islet-1 ; protéine de Lim-homéodomaine Islet1
Plage de dosage 0,1 à 25 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,1 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P61371
Symbole de gène(s) ISL1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible ISL1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min