Learn More
Invitrogen™ Human Islet-1 ELISA Kit
Description
Human Islet-1 quantitates human Islet-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Islet-1.
Ce gène code un membre de la famille de facteurs de transcription à homéodomaine LIM. La protéine codée se lie entre autres à la région d’amélioration du gène de l’insuline et peut jouer un rôle important dans la régulation de son expression génétique. La protéine codée est essentielle au développement des lignées cellulaires pancréatiques et peut également être nécessaire à la génération de neurones moteurs. Des mutations de ce gène ont été associées au diabète de maturité chez les sujets jeunes.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | protéine d’amélioration génétique de l’insuline ISL-1 ; protéine liée à l’insuline ; homéoboîte ISL LIM 1 ; Isl1 ; Isl-1 ; homéoboîte isl-1 ; facteur de transcription ISL1 LIM/homéodomaine (islet-1) ; facteur de transcription ISL1, LIM/homéodomaine ; facteur de transcription ISL1, LIM/homéodomaine 1 ; ISL-1=homéoboîte ; Islet 1 ; ISLET1 ; islet-1 ; protéine de Lim-homéodomaine Islet1 |
| Plage de dosage | 0,1 à 25 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,1 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P61371 |
| Symbole de gène(s) | ISL1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.