Learn More
Novus Biologicals™ Human Kidney Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Code produit 18786293 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18786293 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18786293 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82059231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00€
    451.50€ / 1mg
    Économisez 26.50€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Spécification
Méthode de préparation Western Blot Electrophoresis
Quantité 1 mg
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Cible Kidney