Learn More
Invitrogen™ Human Kininogen ELISA Kit
Code produit. 17195049
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Code produit. 17195049
Marque: Invitrogen™ EH287RBX5
ELISA
Human Kininogen quantitates human Kininogen in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Kininogen.
Ce gène utilise un épissage alternatif pour générer deux protéines différentes : le kininogène de haut poids moléculaire (KHPM) et le kininogène de bas poids moléculaire (KBPM). Le HMWK est essentiel pour la coagulation sanguine et l’assemblage du système kinine-kallikréine. De plus, la bradykinine, un peptide qui provoque de nombreux effets physiologiques, est libérée à partir du KHPM. Contrairement au HMWK, le LMWK n’est pas impliqué dans la coagulation du sang. Trois variantes de transcription qui codent différentes isoformes ont été trouvées pour ce gène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Alpha-1-MAP ; inhibiteur de protéinase alpha-2-thiol ; BDK ; BK ; bradykinine ; facteur fitzgerald ; kininogène de poids moléculaire élevé ; H-kininigène ; HMWK ; Ile-Ser-Bradykinine ; kallidine I ; kallidine II ; kininogène ; kininogène 1 ; similaire à la kininogène 1 ; kininogène-1 ; chaîne lourde de kininogène-1 ; chaîne légère de kininogène-1 ; Kng ; KNG1 ; Kng1l1 ; L-kininogène ; T-kininogène II de faible poids moléculaire (LMW) ; facteur favorisant la croissance de faible poids moléculaire ; lysyl-bradykinine ; protéine de phase aiguë majeure ; protéine de phase aiguë majeure (alpha-1-MAP) ; thiostatine ; T-kinine ; T-kininogène 2 ; chaîne lourde de T-kininogène 2 ; chaîne légère de T-kininogène 2 ; T-kininogène II ; chaîne lourde de T-kininogène II ; chaîne légère de T-kininogène II ; facteur Williams-Fitzgerald-Flaujeac
Plage de dosage 24 à 6 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 24 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P01042
Symbole de gène(s) KNG1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Kininogène 1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min