Learn More
Abnova™ Human KPNA3 Partial ORF (NP_002258, 422 a.a. - 521 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_002258
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 3839
Poids moléculaire 36.74kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16137181
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00003839-Q01.25ug
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16127181
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00003839-Q01.10ug
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The transport of molecules between the nucleus and the cytoplasm in eukaryotic cells is mediated by the nuclear pore complex (NPC), which consists of 60-100 proteins. Small molecules (up to 70 kD) can pass through the nuclear pore by nonselective diffusion while larger molecules are transported by an active process. The protein encoded by this gene belongs to the importin alpha family, and is involved in nuclear protein import. [provided by RefSeq]
Sequence: VKDSQVVQVVLDGLKNILIMAGDEASTIAEIIEECGGLEKIEVLQQHENEDIYKLAFEIIDQYFSGDDIDEDPCLIPEATQGGTYNFDPTANLQTKEFNF
Spécification
Spécification
NP_002258
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IPOA4/SRP1/SRP1gamma/SRP4/hSRP1
KPNA3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3839
KPNA3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
VKDSQVVQVVLDGLKNILIMAGDEASTIAEIIEECGGLEKIEVLQQHENEDIYKLAFEIIDQYFSGDDIDEDPCLIPEATQGGTYNFDPTANLQTKEFNF
RUO
KPNA3
Wheat Germ (in vitro)
GST