Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour laminine alpha 4 humaine
Description
Le kit Human Laminin alpha 4 quantifie la laminine alpha 4 humaine dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement la laminine alpha 4 humaine naturelle et recombinante.
La laminine est une protéine non collagénique des membranes basales. Par effet d’ombre rotative, elle a une forme de croix composée d’un bras long (400 kD) et de trois bras courts (200 kD). Les anticorps dirigés contre la laminine se localisent exclusivement dans les membranes basales. La laminine est présente dans toute la membrane basale, mais la réaction avec les anticorps de la laminine est plus intense dans la lamina lucida, la partie de la membrane basale adjacente à la membrane cellulaire. La laminine se lie au collagène de type IV, un composant exclusivement localisé dans la membrane basale. Il a été démontré que la laminine jouait un rôle dans l’adhérence et la fixation cellulaire in vivo et in vitro.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | CMD1JJ ; LAMA3 ; LAMA4 ; LAMA4*-1 ; laminine [a]4 ; chaîne de laminine alpha 4 ; sous-unité de laminine alpha 4 ; sous-unité de laminine alpha-4 ; laminine, alpha 4 ; sous-unité de laminine-14 alpha ; sous-unité de laminine-8 alpha ; sous-unité de laminine-9 alpha ; RGD1560062 |
| Plage de dosage | 1,63 à 400 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 1,63 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q16363 |
| Symbole de gène(s) | LAMA4 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |