Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de LAMP1 / CD107a humaine
Description
Human LAMP1/CD107a quantitates human LAMP1/CD107a in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LAMP1/CD107a.
La LAMP1 (CD107a, protéine membranaire associée au lysosome-1) et la LAMP-2 sont un constituant majeur de la membrane lysosomale, et 1 à 2 % de la CD107a totale se trouve(nt) également sur la membrane plasmique. La LAMP1 est une protéine membranaire fortement glycosylée qui contient un peptide signal putatif, 18 sites pour la glycosylation liée au N, un segment transmembranaire unique et une courte queue cytosolique (11 amino-acides). Les protéines LAMP sont impliquées dans la biogenèse du lysosome et sont nécessaires pour la fusion des lysosomes avec les phagosomes. La LAMP1 est une protéine membranaire intégrale de type 1 qui est transportée du réseau trans-Golgi aux endosomes puis aux lysosomes. Lors de l’activation cellulaire, le transfert de LAMP1 vers la membrane plasmique dépend d’un motif à base de tyrosine à extrémité carboxylique (YXXI). La perturbation de l’espacement entre le motif à base de tyrosine et la membrane supprime la localisation du lysosome de LAMP1 et cette protéine mutante se déplace ensuite entre la membrane plasmique et l’endosome. Il a été démontré que les LAMP1 et LAMP2 de surface cellulaire favorisaient l’adhérence des cellules mononuclées de sang périphérique humain (PBMC) à l’endothélium vasculaire. Par conséquent, elles sont probablement impliquées dans l’adhérence des PBMC au site de l’inflammation. Une augmentation de l’immunoréactivité de LAMP1 est observée dans les neurones et les cellules gliales entourant les plaques séniles dans le cas de maladie d’Alzheimer (MA) et est localisée dans les cellules épithéliales médullaires, les macrophages uniques et les lymphocytes dans l’involution thymique aiguë. La LAMP1 est un bon marqueur de l’activation des mastocytes.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Glycoprotéine membranaire lysosomale de 120 kDa ; AI196048 ; membre de la famille similaire à l’antigène CD107 A ; CD107a ; I79_011073 ; Lamp I ; Lamp1 ; LAMP-1 ; LAMPA ; LGP120 ; LGP-120 ; Lgpa ; LGP-A ; protéine membranaire associée aux lysosomes 1 ; protéine membranaire associée aux lysosomes 1 (120 kDa) ; glycoprotéine membranaire lysosomale 1 ; glycoprotéine membranaire lysosomale A ; protéine membranaire associée aux lysosomes 1 ; glycoprotéine membranaire associée aux lysosomes 1 ; PRÉCURSEUR DE GLYCOPROTÉINE MEMBRANAIRE ASSOCIÉE AUX LYSOSOMES 1 (LAMP-1) (LGP-A) (LGP-120) (CD107A) (P2B) ; protéine membranaire associée aux lysosomes 1 ; P2B |
| Plage de dosage | 1,229 à 300 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 1 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P11279 |
| Symbole de gène(s) | LAMP1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |