Learn More
Invitrogen™ Human Lipocalin-1 ELISA Kit
Code produit. 17175069
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Code produit. 17175069
Marque: Invitrogen™ EH301RBX5
ELISA
Human Lipocalin-1 quantitates human Lipocalin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Lipocalin-1.
La protéine codée par ce gène appartient à la famille de la lipocaline. Les lipocalines sont un groupe de protéines extracellulaires capables de lier les lipophiles en les enfermant dans leurs structures afin de minimiser le contact avec les solvants. Cette protéine peut lier des ligands hydrophobes et inhiber les protéinases à cystéine. Elle peut également jouer un rôle dans la réception des goûts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion LCN1 ; lipocaline 1 ; lipocaline 1 (préalbumine lacrymale) ; lipocaline-1 ; MGC71975 ; PMFA ; protéine migrant plus rapidement que l’albumine ; lipocaline lacrymale ; préalbumine lacrymale ; Tlc ; TP ; protéine VEGP ; protéine de la glande de von Ebner
Plage de dosage 0,13 à 30 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,13 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P31025
Symbole de gène(s) LCN1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible LCN1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min