missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Lipocalin-1 ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Description
Human Lipocalin-1 quantitates human Lipocalin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Lipocalin-1.
La protéine codée par ce gène appartient à la famille de la lipocaline. Les lipocalines sont un groupe de protéines extracellulaires capables de lier les lipophiles en les enfermant dans leurs structures afin de minimiser le contact avec les solvants. Cette protéine peut lier des ligands hydrophobes et inhiber les protéinases à cystéine. Elle peut également jouer un rôle dans la réception des goûts.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | LCN1 ; lipocaline 1 ; lipocaline 1 (préalbumine lacrymale) ; lipocaline-1 ; MGC71975 ; PMFA ; protéine migrant plus rapidement que l’albumine ; lipocaline lacrymale ; préalbumine lacrymale ; Tlc ; TP ; protéine VEGP ; protéine de la glande de von Ebner |
| Plage de dosage | 0,13 à 30 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,13 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P31025 |
| Symbole de gène(s) | LCN1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu