Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Tissue MicroArray (Cancer metastasis)
Code produit 18744933 Tous les produits Bio Techne Produits
Code produit 18744933 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP230221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00€
    273.00€ / 1 pièces
    Économisez 16.00€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin, Microarray
  • Formalin fixed
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Cancer
  • No. of samples: 59
  • No. of patients: 44
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications:
Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantie
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 lame
État réglementaire RUO
Espèces Human
Tissue Condition Cancer
Type Liver (Cancer Metastasis)
Réactivité croisée Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.