Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Code produit 18717483 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18717483 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18717483 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82059232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00€
    459.90€ / 1mg
    Économisez 27.10€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Spécification
Méthode de préparation Western Blot Electrophoresis
Quantité 1 mg
Contenu et stockage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Cible Liver
Synonyme Liver, Liver lysate, liver lysates