Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de LMP7 / PSMB8 humaine
Code produit. 17195069
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Code produit. 17195069
Marque: Invitrogen™ EH303RBX5
ELISA
Human LMP7/PSMB8 quantitates human LMP7/PSMB8 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LMP7/PSMB8.
Le protéasome est un complexe protéinase multicatalytique avec une structure de noyau 20S en forme d’anneau hautement ordonnée. La structure du noyau est composée de 4 anneaux de 28 sous-unités non identiques ; 2 anneaux sont composés de 7 sous-unités alpha et 2 anneaux sont composés de 7 sous-unités bêta. Les protéasomes sont répartis dans les cellules eucaryotes à une concentration élevée et clivent les peptides dans un processus dépendant de l’ATP/ubiquitine dans une voie non lysosomale. Une fonction essentielle d’un protéasome modifié, l’immunoprotéasome, est le traitement des peptides MHC de classe I. Ce gène code un membre de la famille de type B du protéasome, également connue sous le nom de famille T1B, qui est une sous-unité bêta de noyau 20S. Ce gène est situé dans la région de classe II du MHC (complexe d’histocompatibilité majeur). L’expression de ce gène est induite par l’interféron gamma et ce produit génétique remplace la sous-unité catalytique 3 (sous-unité de protéasome bêta 5) dans l’immunoprotéasome. La transformation protéolytique est nécessaire pour générer une sous-unité mature. Deux transcripts alternatifs codant deux isoformes ont été identifiés ; les deux isoformes sont traitées pour produire la même sous-unité mature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion ALDD ; D6S216 ; D6S216E ; DAAP-57C1.3 ; JMP ; grande protéase multifonctionnelle 7 ; LMP7 ; Lmp-7 ; polypeptide 7 de faible masse moléculaire ; protéine 7 de faible masse moléculaire ; protéine 7 de faible masse moléculaire ; sous-unité C13 de la macropaïne ; Mc13 ; MC13 (LMP7) ; MGC1491 ; multicatalytic endopeptidase complex subunit C13 ; NKJO ; OTTHUMP00000029420 ; OTTHUMP00000029421 ; OTTHUMP00000062981 ; composant de la protéase C13 ; sous-unité du protéasome (prosome, macropaïne), type bêta 8 (grande peptidase multifonctionnelle 7) ; sous-unité du protéasome (prosome, macropaïne), type bêta 8 ; sous-unité du protéasome (prosome, macropaïne), type bêta 8 (grande peptidase multifonctionnelle 7) ; sous-unité catalytique 3 i du protéasome ; composant C13 du protéasome ; sous-unité bêta 5 i du protéasome ; sous-unité bêta 8 du protéasome ; sous-unité bêta de type 8 du protéasome ; sous-unité bêta de type 8 du protéasome ; sous-unité bêta-5 i du protéasome ; sous-unité MC13 du protéasome ; sous-unité Y2 du protéasome ; gène 7 lié au protéasome ; sous-unité bêta type 8 du protéosome (prosome, macropaïne) (grande peptidase multifonctionnelle 7) ; sous-unité bêta 8 du protéosome ; PSMB5i ; Psmb8 ; protéine du gène 10 vraiment intéressante ; RING10 ; Y2
Plage de dosage 2,2 à 500 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,2 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P28062
Symbole de gène(s) Psmb8
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible PSMB8
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min