missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA LRG1 humain
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Description
L’LRG1 humain quantifie l’LRG1 humain dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’LRG1 humaine naturelle et recombinante.
La famille de protéines à répétition riche en leucine (LRR), y compris LRG1, était impliquée dans l’interaction protéine-protéine, la transduction de signal, l’adhésion de cellules et le développement cellulaire. La LRG1 est exprimée lors de la différenciation des granulocytes.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | 1300008B03Rik ; 2310031E04Rik ; HMFT1766 ; glycoprotéine alpha 2 riche en leucine ; glycoprotéine alpha-2 riche en leucine 1 ; glycoprotéine alpha-2 riche en leucine ; glycoprotéine alpha-2 riche en leucine 1 ; LRG ; LRG 1 ; LRG1 ; LRG-1 ; Lrhg |
| Plage de dosage | 0,3 à 75 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,3 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P02750 |
| Symbole de gène(s) | LRG1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu