missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA LRG1 humain
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Pakningsstørrelse:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
Beskrivelse
L’LRG1 humain quantifie l’LRG1 humain dans le sérum, le plasma, le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’LRG1 humaine naturelle et recombinante.
La famille de protéines à répétition riche en leucine (LRR), y compris LRG1, était impliquée dans l’interaction protéine-protéine, la transduction de signal, l’adhésion de cellules et le développement cellulaire. La LRG1 est exprimée lors de la différenciation des granulocytes.
Tekniske data
Tekniske data
| Numéro d’adhésion | 1300008B03Rik ; 2310031E04Rik ; HMFT1766 ; glycoprotéine alpha 2 riche en leucine ; glycoprotéine alpha-2 riche en leucine 1 ; glycoprotéine alpha-2 riche en leucine ; glycoprotéine alpha-2 riche en leucine 1 ; LRG ; LRG 1 ; LRG1 ; LRG-1 ; Lrhg |
| Plage de dosage | 0,3 à 75 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0,3 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P02750 |
| Symbole de gène(s) | LRG1 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion