missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human LTA4H ELISA Kit

Code produit. 17145079
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17145079

Marque: Invitrogen™ EH308RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Human LTA4H quantitates human LTA4H in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LTA4H.

Hydrolyse une fraction époxyde du leucotriène A4 (LTA-4) pour former le leucotriène B4 (LTB-4). L’enzyme a également une certaine activité peptidase.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Leucotriène A(4) hydrolase ; leucotriène A4 hydrolase ; leucotriène A-4 hydrolase ; LKHA4 ; LTA4 ; LTA4 hydrodase ; LTA-4 hydrolase ; LTA4H ; protéine sécrétoire des testicules Li 27
Plage de dosage 2,1 à 500 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,1 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P09960
Symbole de gène(s) LTA4H
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible LTA4H
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis