missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human LTA4H ELISA Kit
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Description
Human LTA4H quantitates human LTA4H in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LTA4H.
Hydrolyse une fraction époxyde du leucotriène A4 (LTA-4) pour former le leucotriène B4 (LTB-4). L’enzyme a également une certaine activité peptidase.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Leucotriène A(4) hydrolase ; leucotriène A4 hydrolase ; leucotriène A-4 hydrolase ; LKHA4 ; LTA4 ; LTA4 hydrodase ; LTA-4 hydrolase ; LTA4H ; protéine sécrétoire des testicules Li 27 |
| Plage de dosage | 2,1 à 500 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 2,1 ng/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P09960 |
| Symbole de gène(s) | LTA4H |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu